Learn More
O-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
25g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493944 250 g 250g
11408710 25 g 25g
11483944 1000 g 1000g
11403954 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11493944 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11946.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
o-phenylenediamine is used to prepare tiabendazole, pyrazinamide, morinamide, clemizole and chlormidazole. It is involved in the synthesis of benzimidazole by reacting with carboxylic acids and their derivatives. It is also used to prepare quinoxalinedione and mercaptoimidazoles by condensation with dimethyl oxalate and xanthate esters respectively. It reacts with nitrous acid to get benzotriazole, which finds application as a corrosion inhibitor. It is actively involved in the preparation of pharmaceuticals by reacting substituted o-phenylenediamine with various diketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’o-phénylènediamine est utilisé pour préparer le tiabendazole, le pyrazinamide, le morinamide, le clémizole et le chlormidazole. Il est impliqué dans la synthèse du benzimidazole en réagissant avec les acides carboxyliques et leurs dérivés. Il est également utilisé pour préparer la quinoxalinedione et les mercaptoimidazoles par condensation avec les esters diméthyliques d’oxalate et de xanthate respectivement. Il réagit avec l’acide nitreux pour obtenir le benzotriazole, qui trouve son application comme inhibiteur de corrosion. Elle participe activement à la préparation des produits pharmaceutiques en faisant réagir l’o-phénylènediamine substitué avec diverses dicétones.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther, légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-54-5
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00007721
Clé InChI GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
CID PubChem 7243
ChEBI CHEBI:34043
Nom IUPAC benzène-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Phenylenediamine
Point de fusion 100°C to 103°C
Densité 1.270
Point d’ébullition 256°C to 258°C
Point d’éclair 136°C (277°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 250 g
Numéro UN UN1673
Beilstein 606074
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,7284
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in water; Soluble in hot water.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine