Learn More
O-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10553504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553504 5 kg Récipient en plastique 5kg
10542911 250 g Flacon en verre 250g
10133420 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10553504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130550050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-54-5
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00007721
Clé InChI GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
CID PubChem 7243
ChEBI CHEBI:34043
Nom IUPAC benzène-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Phenylenediamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 100.0°C to 103.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 256.0°C to 258.0°C
Point d’éclair 136°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H4(NH2)2
Quantité 5 kg
Beilstein 13, IV, 38
Fieser 01,834; 08,393
Merck Index 15, 7396
Informations sur la solubilité Solubility in water: 54g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.