Learn More
Dichlorhydrate d’o-phénylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
o-Phenylenediamine is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3 N HCl or 3 M H2SO4 and read at 492 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’o-phénylènediamine est un substrat peroxydase adapté aux procédures ELISA. Le substrat produit un produit final soluble de couleur orange-marron et peut être lu par spectrophotométrie à 450 nm. La réaction de l’OPD peut être arrêtée avec 3 N HCl ou 3 M H2SO4 et lue à 492 nm.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau ; très soluble dans l’alcool, le chloroforme ou l’éther
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Phenylenediamine dihydrochloride |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 3912045 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water; freely soluble in alcohol,chloroform or ether |
| Poids de la formule | 181.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
- o-Phenylenediamine dihydrochloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenediamine,dihydrochloride