Learn More
Dichlorhydrate d’o-phénylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443139 100 g 100g
15433139 25 g 25g
15453139 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15443139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60354.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Un substrat peroxydase pour les procédures ELISA
o-Phenylenediamine is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3 N HCl or 3 M H2SO4 and read at 492 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’o-phénylènediamine est un substrat peroxydase adapté aux procédures ELISA. Le substrat produit un produit final soluble de couleur orange-marron et peut être lu par spectrophotométrie à 450 nm. La réaction de l’OPD peut être arrêtée avec 3 N HCl ou 3 M H2SO4 et lue à 492 nm.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau ; très soluble dans l’alcool, le chloroforme ou l’éther
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-28-1
Formule moléculaire C6H10Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 181.06
Numéro MDL MFCD00012966
Clé InChI RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
CID PubChem 11990
Nom IUPAC Benzène-1,2 diamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Phenylenediamine dihydrochloride
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3912045
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; freely soluble in alcohol,chloroform or ether
Poids de la formule 181.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre