Learn More
o-phénylènediamine, Fisher BioReagents
Code produit 10718705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10718705 250 g Verre ambré 250g
10422305 50 g Verre ambré 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10718705 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2537250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Base libre
  • Couramment utilisé comme substrat pour la péroxydase de raifort (HRP) dans les essais ELISA
  • Lorsqu’elle est oxydée, l’OPD (orthophényldiamine) produit un changement de couleur détectable par spectrophotométrie
  • L’intensité des couleurs augmente avec le temps car l’OPD est oxydée par peroxydase
  • Substrat chromogène de péroxydase utile pour les essais ELISA et d’autres immunoessais enzymatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-54-5
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Clé InChI GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
CID PubChem 7243
ChEBI CHEBI:34043
Nom IUPAC benzène-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Phenylenediamine
Point de fusion 100°C
Couleur Blanc crème
Point d’ébullition 256°C
Conditionnement Verre ambré
Formule linéaire C6H4(NH2)2
Quantité 250 g
Merck Index 15, 7396
Poids de la formule 108.1
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • o-Phenylenediamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.