Learn More
Chlorhydrate de phénylhydroxylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11945671 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11945671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438810010
 Article restreint
Expédition estimée: 17-06-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
CAS 6092-80-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121.0°C to 122.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H7NO·ClH
Quantité 1 g
Synonyme o-phenylhydroxylamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamine hcl, phenoxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenyl-, hydrochloride, acmc-20ak08, n-phenoxyamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamne hydrochlorde, o-phenyl-hydroxylamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamine hydrochloride at
Clé InChI DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)ON.Cl
Nom IUPAC Hydrochlorure O-phénylhydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 145.59
CID PubChem 6365179
Poids de la formule 145.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.