Learn More
O-Phosphoryléthanolamine, 98%
Code produit 10039171 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10039171 5 g Flacon en verre 5g
10742063 25 g Flacon en verre 25g
15239876 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10039171 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 367420050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.70€
    35.65€ / 5g
    Économisez 7.05€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS : 1071-23-4 | C₂H₈NO₄P | 141,06 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1071-23-4
Formule moléculaire C2H8NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.06
Numéro MDL MFCD00008178
Clé InChI SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
CID PubChem 1015
ChEBI CHEBI:17553
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle
SMILES C(COP(=O)(O)O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau O-Phosphorylethanolamine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 241.0°C to 243.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (Titration with HClO4)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2OP(O)(OH)2
Quantité 5 g
Beilstein 04,IV,1415
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 141.06
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • O-Phosphorylethanolamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement