Learn More
O-Phosphoryléthanolamine, 98%
Code produit 15239876 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15239876 100 g Flacon en verre 100g
10039171 5 g Flacon en verre 5g
10742063 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15239876 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367421000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 1071-23-4 | C₂H₈NO₄P | 141,06 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071-23-4
Formule moléculaire C2H8NO4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.06
Numéro MDL MFCD00008178
Clé InChI SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phosphoethanolamine, o-phosphorylethanolamine, phosphoethanolamine, o-phosphocolamine, colamine phosphate, phosphorylethanolamine, ethanolamine phosphate, phosphonoethanolamine, ethanolamine o-phosphate, mono 2-aminoethyl phosphate
CID PubChem 1015
ChEBI CHEBI:17553
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle
SMILES C(COP(=O)(O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Phosphorylethanolamine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 241.0°C to 243.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Titration with HClO4)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2OP(O)(OH)2
Quantité 100 g
Beilstein 04,IV,1415
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 141.06
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • O-Phosphorylethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement