Learn More
o-Phthalaldehyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Phthalaldehyde |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H |
| Poids de la formule | 134.0368 |
| Pourcentage de pureté | >95% |