Learn More
Dichlorure d'o-phtaloyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | o-Phthaloyl Dichloride |
| CAS | 88-95-9 |
| Formule moléculaire | C8H4Cl2O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,2-Benzenedicarbonyl Dichloride, Phthaloyl Chloride, 1,2-Bis(chlorocarbonyl)benzene, 1,2-Phthaloyl Dichloride, NSC 44611, Phthalic Acid Dichloride, Phthalic Chloride, Phthalic Dichloride, Phthaloyl Dichloride, Phthalyl Chloride, Phthalyl Dichloride, o-Phthalic Acid Dichloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccccc1C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de benzène-1,2-dicarbonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.02 |
| Poids de la formule | 201.9588 |