Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Points clés
- Échelle graduée par incréments de 20 bp
- Bandes nettes, tailles de fragments faciles à mémoriser
- Bandes de référence espacées uniformément (affichées en rouge)
- Prêt à l’emploi : prémélange avec colorant de charge orange 6X pour une charge directe et un stockage à température ambiante
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, orange G |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 10 bp à 100 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 50 μg |
| Gamme de produits | O'GeneRuler, O’RangeRuler |
| Type de produit | Échelle d’ADN |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.