Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Code produit 10839020 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de dimensions:
100 bp à 500 bp
100 bp à 6000 bp
10 bp à 100 bp
200 bp à 3000 bp
500 bp à 6000 bp
50 bp à 1000 bp
Conditionnement:
25µg
50µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de dimensions Conditionnement
10839020 10 bp à 100 bp 50µg
10765271 10 bp à 100 bp 50µg
10598170 10 bp à 100 bp 50µg
10181120 50 bp à 1000 bp 25µg
10191120 100 bp à 500 bp 25µg
10840041 100 bp à 6000 bp -
10394810 200 bp à 3000 bp 25µg
10810231 500 bp à 6000 bp 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10839020 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1303
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Points clés
  • Échelle graduée par incréments de 5 bp 
  • Bandes nettes, tailles de fragments faciles à mémoriser 
  • Bandes de référence espacées uniformément (affichées en rouge)
  • Prêt à l’emploi : prémélange avec colorant de charge orange 6X pour une charge directe et un stockage à température ambiante
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, orange G
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 10 bp à 100 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 50 μg
Gamme de produits O'GeneRuler, O’RangeRuler
Type de produit Échelle d’ADN
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.