Learn More
Merck Joint torique
Code produit 10325431 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Support de filtre de conduite de gaz de 25 mm
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10325431 Support de filtre de conduite de gaz de 25 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10325431 Fournisseur Merck Code fournisseur XX4002516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.17€
    95.50€ / 6 pièces
    Économisez 117.67€
    55% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Spécification
À utiliser avec (application) Viton 2-021
À utiliser avec (équipement) Support de filtre de conduite de gaz de 25 mm
Quantité 5/boîte
Type de produit Joint torique
Matériau Fluoroélastomère
Diamètre (métrique) extérieur 23,52mm
Dimensions 2-021