Learn More
DWK Life Sciences Joint torique en nitrile, pour prises rodées standard de sécurité
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Les joints toriques en nitrile pour joints rodés de sécurité DURAN™, associés au bouchon à vis maintiennent la connexion entre le noyau et le manchon.
- En combinaison avec le bouchon à vis, les joints rodés de sécurité (noyau et manchon
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Pour sécuriser le rodage de sécurité ; scellage |
| Taille du joint | NS 14/23 |
| Quantité | 10/boîte |
| Matériau | Nitrile |