Learn More
DWK Life Sciences Joint torique en nitrile, pour prises rodées standard de sécurité
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescrizione
Les joints toriques en nitrile pour joints rodés de sécurité DURAN™, associés au bouchon à vis maintiennent la connexion entre le noyau et le manchon.
- En combinaison avec le bouchon à vis, les joints rodés de sécurité (noyau et manchon
Specifica
Specifica
| À utiliser avec (application) | Pour sécuriser le rodage de sécurité ; scellage |
| Taille du joint | NS 19/26 |
| Quantité | 10/boîte |
| Matériau | Nitrile |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?