Learn More
DWK Life Sciences Joint torique, pour clés de robinet d’arrêt à rainure
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Description:
10,0 NS
24,0 NS
29,2 NS
NS de 21,5
Conditionnement:
50 pièces
Description
Le joint torique dans la rainure du bouchon de taraud DURAN™ fourni à cet effet fixe le bouchon de taraud au robinet jetable.
- Empêche le bouchon de la vanne de tomber
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Etanchéité |
| Description | 24,0 NS |
| Quantité | 100/boîte |