Learn More
DWK Life Sciences Joint torique, transparent, en silicone (VMQ), non adapté aux dessiccateurs
Code produit 11880680 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Conditionnement:
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Conditionnement
11880680 157 mm 5 pièces
11890680 215 mm 5 pièces
15282119 110 mm 5 pièces
13497068 133 mm 5 pièces
11870680 75 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11880680 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 292255701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    173.65€ / 5 pièces
    Économisez 30.35€
    14% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le joint convient à l’étanchéité des récipients à bride plate avec rainure annulaire.
Les récipients à bride plate sont des récipients de réaction de grand volume composés d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux parties sont maintenues ensemble par une bague de serrage. Le joint torique transparent en silicone sert de joint pour les récipients à bride plate avec une rainure annulaire. Il empêche le renversement des surfaces rodées entre la partie inférieure et le couvercle et convainc par sa bonne élasticité. La résistance chimique est limitée par rapport aux joints toriques revêtus de FEP.
  • Accessoires pour récipients à bride plate en silicone (VMQ), donc très élastique
  • La résistance chimique du silicone est inférieure à celle des joints toriques revêtus de FEP
Spécification
À utiliser avec (application) Fermeture étanche des récipients à bride
Quantité 5/boîte
Matériau Silicone (VMQ)
Diamètre (métrique) extérieur 157 mm