Learn More
DWK Life Sciences Joint torique, transparent, en silicone (VMQ), non adapté aux dessiccateurs
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les récipients à bride plate sont des récipients de réaction de grand volume composés d’une partie inférieure et d’un couvercle. Ces deux parties sont maintenues ensemble par une bague de serrage. Le joint torique transparent en silicone sert de joint pour les récipients à bride plate avec une rainure annulaire. Il empêche le renversement des surfaces rodées entre la partie inférieure et le couvercle et convainc par sa bonne élasticité. La résistance chimique est limitée par rapport aux joints toriques revêtus de FEP.
- Accessoires pour récipients à bride plate en silicone (VMQ), donc très élastique
- La résistance chimique du silicone est inférieure à celle des joints toriques revêtus de FEP
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Fermeture étanche des récipients à bride |
| Quantité | 5/boîte |
| Matériau | Silicone (VMQ) |
| Diamètre (métrique) extérieur | 215 mm |