Learn More
Thermo Scientific Joints toriques, Viton
Product Code. 15894907
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 1 000 ml
Unit Size:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
15894907 Flacon de 1 000 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15894907 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 75003020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.65€
    38.70€ / 6 pièces
    Économisez 3.95€
    9% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Joints toriques de rechange, Viton , pour les flacons de 1000 mL.
  • Joints toriques de rechange x 6, Viton , pour les flacons de 1000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Flacon de 1 000 ml
Jetable Réutilisable
Quantité 6 Pk.
Type de produit Joint torique