Learn More
O,S-Méthylphosphonothioate de diéthyle, TRC
Code produit 30378193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30378193 250 mg -
30372658 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30378193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD444460250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2511-10-6
Formule moléculaire C5 H13 O2 P S
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Nom IUPAC 1-[éthylsulfanyl(méthyl)phosphoryl]oxyéthane
SMILES CCOP(=O)(C)SCC
Spécification
Nom chimique ou matériau O,S-Diethyl Methylphosphonothioate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H13O2PS/c1-4-7-8(3,6)9-5-2/h4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 168.0374