Learn More
Ot-Butyldiphénylsilylhydroxylamine, TRC
Code produit 30347153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347153 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347153 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB8200301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine
CAS 103587-51-5
Formule moléculaire C16 H21 N O Si
Quantité 1 g
Synonyme O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]hydroxylamine, (t-Butyldiphenylsilyloxy)amine, O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]-hydroxylamine, O-DPTBS hydroxylamine
Formule InChI InChI=1S/C16H21NOSi/c1-16(2,3)19(18-17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,17H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)[Si](ON)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC O-[tert-butyl(diphényl)silyl]hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 271.43
Poids de la formule 271.139