Learn More
Ot-Butyldiphénylsilylhydroxylamine, TRC
Code produit 30338578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338578 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338578 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB820030500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-t-Butyldiphenylsilylhydroxylamine
CAS 103587-51-5
Formule moléculaire C16 H21 N O Si
Quantité 500 mg
Synonyme O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]hydroxylamine, (t-Butyldiphenylsilyloxy)amine, O-[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]-hydroxylamine, O-DPTBS hydroxylamine
Formule InChI InChI=1S/C16H21NOSi/c1-16(2,3)19(18-17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,17H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)[Si](ON)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC O-[tert-butyl(diphényl)silyl]hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 271.43
Poids de la formule 271.139