Learn More
O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride |
| CAS | 39684-28-1 |
| Formule moléculaire | C4H12ClNO |
| Numéro MDL | MFCD00043272 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)ON |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.60 |
| Pourcentage de pureté | 98% |