Learn More
Chlorhydrate dʼO-(tert-butyl)hydroxylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143144 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143144 5 g Flacon en verre 5g
10051644 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10143144 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399680050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39684-28-1 | C4H11NO·HCl | 125.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39684-28-1
Formule moléculaire C4H11NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 125.6
Clé InChI ZBDXGNXNXXPKJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tert-butyl hydroxylamine hydrochloride, o-tert-butylhydroxylamine hydrochloride, o-t-butylhydroxylamine hydrochloride, tert-butoxyamine hydrochloride, o-tert-butyl hydroxylaminehydrochloride, hydroxylamine, o-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, soyheadhmuup@, o-tert-butylhydroxylamine hcl, pubchem19621, t-butoxyamine hydrochloride
CID PubChem 2777906
Nom IUPAC O-tert-butylhydroxylamine ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)ON.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 155.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CONH2·HCl
Quantité 5 g
Poids de la formule 125.6
Pourcentage de pureté 99%