Learn More
O-tert-butyl-L-sérine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10361380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10361380 1 g 1g
10814341 5 g 5g
10068359 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10361380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434880010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18822-58-7
Clé InChI DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Synonyme h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
CID PubChem 7004940
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[(2-méthylpropane-2-yle)oxy]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau O-tert-Butyl-L-serine
Point de fusion 225.2°C to 228.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H15NO3
Quantité 1 g
Rotation spécifique − 15.50
Poids moléculaire (g/mol) 161.2
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline