Learn More
O-tert-butyl-L-sérine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440709 5 g 5g
15430709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63812.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18822-58-7 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride is a protected L-serine used in peptide synthesis, e.g. synthesis of glycopeptides and lipopeptides and preparation of amino-phospholipids. O-tert-Butyl-L-serine (Ser(TBU-OH), a serine hydroxyl protected amino acid, is used in SPPS such as the synthesis of tailed cyclic RGD peptides to prevent glutarimide formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester de tert-butyle O-tert-butyl-L-sérine est une L-sérine protégée utilisée dans la synthèse des peptides, par exemple la synthèse des glycopeptides et des lipopeptides et la préparation des amino-phospholipides. La O-tert-butyl-L-sérine (Ser(TBU-OH), un acide aminé protégé par l’hydroxyle de sérine, est utilisée dans le SPPS, comme la synthèse de peptides RGD cycliques à queue, afin d’empêcher la formation de glutarimide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Photosensible. À conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la lumière, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18822-58-7
Formule moléculaire C7H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 161.201
Numéro MDL MFCD00066088
Clé InChI DDCPKNYKNWXULB-YFKPBYRVSA-N
Synonyme h-ser tbu-oh, o-tert-butyl-l-serine, o-t-butyl-l-serine, s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, l-serine, o-1,1-dimethylethyl, 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoic acid, 2s-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy propanoic acid, ser tbu-oh, h-ser but-oh
CID PubChem 7004940
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[(2-méthylpropane-2-yle)oxy]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau O-tert-Butyl-L-serine
Point de fusion 220°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 2500118
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre