Learn More
O-tert-Butyl-L-sérine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15489468 5 g 5g
15479468 1 g 1g
15499468 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63031.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4378-13-6 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4378-13-6
Formule moléculaire C8H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 175.23
Numéro MDL MFCD00037766
Clé InChI NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
Synonyme h-thr tbu-oh, o-tert-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-tert-butoxy butanoic acid, l-threonine, o-1,1-dimethylethyl, o-t-butyl-l-threonine, 2s,3r-2-amino-3-2-methylpropan-2-yl oxy butanoic acid, o-tert.-butylthreonin, o-tert.butyl-l-threonine, h-ser trt-2-chlorotrityl resin, h-thr tbu-2-chlorotrityl resin
CID PubChem 6951357
Nom IUPAC acide (2S,3R)-2-amino-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]butanoïque
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau O-tert-Butyl-L-threonine
Beilstein 2206127
Quantité 5 g
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide