Learn More
O-tert-butyl-N-Fmoc-L-bêta-homosérine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homoserine |
| Point de fusion | 96°C to 98°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 8014825 |
| Poids de la formule | 397.47 |
| Pourcentage de pureté | 95% |