Learn More
O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-bêta-homotyrosine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468757 250 mg 250mg
15458757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52192.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 219967-69-8 | C29H31NO5 | 473.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 219967-69-8
Formule moléculaire C29H31NO5
Poids moléculaire (g/mol) 473.57
Numéro MDL MFCD01862862
Clé InChI FKUBPXDMQFEPGP-CYLJNIGPNA-N
Synonyme fmoc-l-beta-homotyrosine otbu, fmoc-o-t-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-o-tert-butyl-l-beta-homotyrosine, fmoc-beta-homotyr tbu-oh, 3s-4-4-tert-butoxy phenyl-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, ambotzfaa6770, fmoc-homotyr tbu-oh, fmoc-beta-homotyr otbu-oh, tmba037, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-4-2-methylpropan-2-yl oxy phenyl butanoic acid
CID PubChem 2761556
SMILES CC(C)(C)OC1=CC=C(CC[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-beta-homotyrosine
Quantité 250 mg
Beilstein 8236890
Nom IUPAC Acide (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-[4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]phényl]butanoïque
Poids de la formule 473.57
Pourcentage de pureté 95%