Learn More
o-tert-butyl-p-crésol, TRC
Code produit 30340480
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340480 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340480 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69092550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-tert-Butyl-4-methylphenol
CAS 2409-55-4
Formule moléculaire C11 H16 O
Quantité 50 g
Synonyme 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-tert-Butyl-4-cresol, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 4-Methyl-2-(1,1-dimethylethyl)phenol
Formule InChI InChI=1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
SMILES Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4 -méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 164.24
Poids de la formule 164.1201