Learn More
o-tert-butyl-p-crésol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-tert-Butyl-4-methylphenol |
| CAS | 2409-55-4 |
| Formule moléculaire | C11 H16 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-methylphenol, 2-tert-Butyl-4-cresol, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 4-Methyl-2-(1,1-dimethylethyl)phenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2-tert-butyl-4 -méthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.24 |
| Poids de la formule | 164.1201 |