Learn More
O-(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine, TRC
Code produit 30449110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449110 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8895651G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Quantité 1 g
Synonyme 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NOC1CCCCO1
Nom IUPAC O-(oxan-2-yl)hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Poids de la formule 117.079