Learn More
O-(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine, TRC
Code produit 30449756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449756 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449756 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT889565500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
CAS 6723-30-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Quantité 500 mg
Synonyme 2-(Aminoxy)tetrahydropyran, 2-Tetrahydropyranyloxyamine, O-(Tetrahydropyran-2-yl)hydroxylamine, O-Tetrahydropyranylhydroxylamine, [(Tetrahydro-2H-pyranyl-2-yl)oxy]amine
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2/c6-8-5-3-1-2-4-7-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NOC1CCCCO1
Nom IUPAC O-(oxan-2-yl)hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Poids de la formule 117.079