Learn More
o-Thiocrésol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470627 5 g 5g
11480627 25 g 25g
11498700 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22460.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124.20 g/mol
o-Thiocresol is used as a thiol for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le o-thiocrésol est utilisé comme thiol pour la recherche protéomique.
Solubilité
Soluble dans lʼéther et lʼéthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-06-4
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004838
Clé InChI LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
CID PubChem 8712
Nom IUPAC 2-méthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=CC=C1S
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Thiocresol
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 1.054
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.58
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 774068
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Informations sur la solubilité Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Thiocresol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Thiocresol