Learn More
o-Thiocrésol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498700 100 g 100g
11470627 5 g 5g
11480627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498700 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22460.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124.20 g/mol
o-Thiocresol is used as a thiol for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le o-thiocrésol est utilisé comme thiol pour la recherche protéomique.
Solubilité
Soluble dans lʼéther et lʼéthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-06-4
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004838
Clé InChI LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
CID PubChem 8712
Nom IUPAC 2-méthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=CC=C1S
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Thiocresol
Point de fusion 10°C to 12°C
Densité 1.054
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Indice de réfraction 1.58
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 774068
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Informations sur la solubilité Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 98%