Learn More
O-tolidine, 95 %, pract, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10687031 25 g 25g
10163051 100 g 100g
10770102 250 g 250g
10296141 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10687031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421120250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-93-7
Numéro MDL MFCD00014773
Clé InChI NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
CID PubChem 8413
ChEBI CHEBI:34320
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthylphényl)-2-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolidine
Note relative au nom (pract), 95%
Point de fusion 125.0°C to 132.0°C
Couleur Beige ou marron à gris
Point d’ébullition 300.5°C
Point d’éclair 244°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H16N2
Quantité 25 g
Beilstein 13, IV, 419
Merck Index 15, 9674
Poids moléculaire (g/mol) 212.29
Poids de la formule 212.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Tolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.