Learn More
o-Tolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473428 25 g 25g
11483428 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17837.14
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
O-Tolidine is widely used in dye production. It is particularly used in textile, leather and paper industries. It can be used as an indicator in analytical, clinical and forensic chemistry. It is utilized for the determination of gold and chlorine level in swimming pool water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La O-tolédine est largement utilisée dans la production de colorants. Il est particulièrement utilisé dans les industries du textile, du cuir et du papier. Il peut servir d’indicateur en chimie analytique, clinique et médico-légale. Il est utilisé pour la détermination de la teneur en or et en chlore dans l’eau de piscine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-93-7
Formule moléculaire C14H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.296
Numéro MDL MFCD00014773
Clé InChI NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
CID PubChem 8413
ChEBI CHEBI:34320
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthylphényl)-2-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolidine
Point de fusion 128°C to 132°C
Point d’ébullition 300°C to 301°C
Point d’éclair 244°C (471°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,9514
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 212.3
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Tolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..