Learn More
Dichlorhydrate d’o-tolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423727 100 g 100g
11413727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18196.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285.212 g/mol
o-Tolidine dihydrochloride is used as a sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Dichlorhydrate d’o-tolidine est utilisé comme réactif colorimétrique sensible pour l’or et pour le chlore libre dans l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-82-8
Formule moléculaire C14H18Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 285.212
Numéro MDL MFCD00012960
Clé InChI LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
CID PubChem 108938
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthylphényl)-2-méthylaniline ; Dihydrochlorure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolidine dihydrochloride
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 285.22
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.