Learn More
Dichlorhydrate d’o-tolidine, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15254248 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15254248 25 g 25g
15264248 100 g 100g
15274248 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15254248 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449660250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-82-8
Formule moléculaire C14H16N2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 285.2
Clé InChI LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
CID PubChem 108938
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthylphényl)-2-méthylaniline ; Dihydrochlorure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolidine dihydrochloride
Point de fusion 130.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Quantité 25 g
Merck Index 15,9675
Informations sur la solubilité Passes test
Poids de la formule 285.2
Qualité Réactif ACS