Learn More
O-Tolidine Dihydrochlorure, TRC
Code produit 30455649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455649 500 mg 500mg
30449161 2.5 g 2.50g
30454483 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455649 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT733885500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-82-8
Formule moléculaire C14H16N2 . 2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 285.2
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthylphényl)-2-méthylaniline ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Tolidine Dihydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Poids de la formule 284.0847