Learn More
Solution d’o-tolydine, Elms Hauser, Chem Lab™
Code produit 11959192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11959192 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11959192 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.0501.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
CAS 119-93-7
Formule moléculaire C14H16N2
Quantité 1 L
Synonyme o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine, 3,3'-tolidine
Clé InChI NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 212.30
CID PubChem 8413
ChEBI CHEBI:34320
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ellm's Hauser reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Tolidine, Hydrochloric acid