Learn More
o-Tolualdéhyde-13C1 (carbonyle-13C), CDN
Code produit 30309847
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30309847 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309847 Fournisseur CDN Code fournisseur CDNC56080.5G
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolualdehyde-13 C (carbonyl-13 C)
CAS 138151-99-2
Formule moléculaire 13 C C7 H8 O
Quantité 0.5 g
Synonyme Benzaldehyde-formyl-13 C, 2-methyl- (9 CI), o-Tolualdehyde-13 C (carbonyl-13 C), 2-Methylbenzaldehyde-formyl-13 C
Formule InChI InChI=1 S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6 H,1H3/i6+1
SMILES Cc1ccccc1[13 CH]=O
Nom IUPAC 2-méthyl(^{13}C)benzaldémol
Poids moléculaire (g/mol) 121.141
Poids de la formule 121.061 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % 13 C, min 96% Chemical Purity