Learn More
O-tolualdéhyde, 98 %, stab. Avec 0,1 % d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419462 100 g 100g
11409462 25 g 25g
11429462 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419462 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10172.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120.151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’O-tolualdéhyde a été utilisé pour la détermination des zones alcénales-2,4-dinitrophénylhydrazones par HPLC par addition d’acide phosphorique. Il produit pour donner un diastéréomère unique du dérivé tétrahydronaphtalène sous irradiation UV.
Solubilité
Soluble dans le tétrachlorure de carbone, l’éthanol, l’éther éthylique, le benzène. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec l’air et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-20-4
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.151
Numéro MDL MFCD00003338
Clé InChI BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
CID PubChem 10722
ChEBI CHEBI:27434
Nom IUPAC 2-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolualdehyde
Note relative au nom Stabilized with 0.1% hydroquinone
Point de fusion -35°C
Densité 1.037
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Odeur Almond-like
Indice de réfraction 1.547
Quantité 100 g
Beilstein 605841
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9527
Informations sur la solubilité Soluble in carbon tetrachloride,ethanol,ethyl ether,benzene. Not miscible in water.
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%