Learn More
o-tolualdéhyde, stabilisé, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10489743 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10489743 25 g Flacon en verre 25g
10716001 100 g Flacon en verre 100 GR
10387800 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10489743 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152430250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-20-4 , 123-31-9
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00003338
Clé InChI BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
CID PubChem 10722
ChEBI CHEBI:27434
Nom IUPAC 2-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolualdehyde
Note relative au nom 98%
Point de fusion -35°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0390g/mL
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CHO
Indice de réfraction 1.5460 to 1.548
Quantité 25 g
Beilstein 07, 295
Merck Index 15, 9686
Gravité spécifique 1.039
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Stabilisateur 0.1% hydroquinone
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Tolualdehyde, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.