Learn More
O-toluènesulfonamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11478917
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11478917 50 g 50g
11468917 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11478917 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20544.18
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 88-19-7 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
o-Toluene sulfonamide was mainly produced as a chemical intermediate for the production of saccharin. A mixture of o-Toluene sulfonamide with the p-isomer is used as a plasticizer for hot -melt adhesives, a chemical intermediate for fluorescent pigments and a chemical intermediate for plasticizer resins. (S080800). Studies suggest that o-Toluene sulfonamide has potential mutagenic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfonamide o-toluène a été principalement produit comme intermédiaire chimique pour la production de saccharine. Un mélange de sulfonamide o-toluène avec l’isomère p est utilisé comme plastifiant pour les adhésifs à fusion chaude, un intermédiaire chimique pour les pigments fluorescents et les résines de plastifiants. (S080800). Les études suggèrent que le sulfonamide o-toluène a une activité mutagène potentielle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,6 g/l à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des agents oxydants forts, des bases et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-19-7
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.214
Numéro MDL MFCD00007934
Clé InChI YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluenesulfonamide, 2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-methyl, 2-toluenesulfonamide, o-methylbenzenesulfonamide, toluene-2-sulfonamide, ketjenflex 9, toluene-2-sulphonamide, ortho-toluenesulfonamide, 2-tolylsulfonamide
CID PubChem 6924
Nom IUPAC 2-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluenesulfonamide
Point de fusion 156°C
Point d’ébullition 210°C (1 mmHg)
Point d’éclair 178°C (352°F)
Quantité 50 g
Beilstein 1102362
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.6g/L at 25°C).
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Toluenesulfonamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluenesulfonamide