Learn More
o-Toluenesulfonamide, TRC
Code produit 30004315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004315 50 g 50g
17932475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT53588050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-19-7
Formule moléculaire C7 H9 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 171.22
Synonyme 2-Methylbenzenesulfonamide, o-Toluenesulfonamide, 2-Methylphenylsulfonamide, 2-Tolylsulfonamide, NSC 2185, Toluene-2-sulfonamide, o-Methylbenzenesulfonamide
Nom IUPAC 2-méthylbenzènsulfonamide
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene-2-sulfonamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Poids de la formule 171.0354
Pourcentage de pureté >95%