Learn More
Chlorure d’o-toluènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359565
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11359565
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18983.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 133-59-5 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
o-Toluenesulfonyl chloride is used in organic synthesis and saccharin production. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’o-toluènesulfonyle est utilisé dans la synthèse organique et la production de saccharine. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool chaud, l’éther et le benzène. Réagit avec l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stockez-le dans un endroit frais. Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-59-5
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.641
Numéro MDL MFCD00024874
Clé InChI HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluenesulfonyl chloride, 2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-toluenesulfonyl chloride, toluene-2-sulphonyl chloride, o-tolylsulfonyl chloride, o-tosyl chloride, unii-341l82e3wg, 2-methyl-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 8623
Nom IUPAC Chlorure de 2-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 10°C
Densité 1.338
Point d’ébullition 154°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.556
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 973180
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot alcohol,ether and benzene. Reacts with water.
Poids de la formule 190.65
Pourcentage de pureté 97%