Learn More
Acide o-Toluique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439060 250 g 250g
11419060 1000 g 1000g
11429060 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13856.30
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 118-90-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
o-Toluic acid is used for producing of fluorescent whitening agent ER33%, bensulfuronmethyl,o-tolunitrile,o-cyano-benzaldehyde and 3,5-dinitro-o-toluylamide etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide O-toluique est utilisé pour produire de l’agent de blanchiment fluorescent ER33 %, du bensulfuronméthyl,o-tolunitrile,o-cyano-benzaldéhyde et du 3,5-Dinitro-o-toluylamide, etc.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-90-1
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002477
Clé InChI ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
CID PubChem 8373
ChEBI CHEBI:36632
Nom IUPAC Acide 2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluic acid
Point de fusion 103°C to 106°C
Densité 1.06
Point d’ébullition 258°C to 259°C
Point d’éclair 148°C (298°F)
Odeur Aromatic
Quantité 250 g
Beilstein 1072103
Merck Index 14,9535
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Toluic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluic acid