Learn More
acide o-toluïque, TRC
Code produit 30452086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT5361205G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluic acid
CAS 118-90-1
Formule moléculaire C8 H8 O2
Quantité 5 g
Synonyme Benzoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzoic acid (ACI), o-Toluic acid (8CI), NSC 2193, o-Methylbenzoic acid, o-Toluylic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1ccccc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-méthylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0524