Learn More
Hydrazide O-Toluique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11330164 5 g 5g
11340164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11330164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00668.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 7658-80-2 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7658-80-2
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.181
Numéro MDL MFCD00014756
Clé InChI KFXLXEQCRFGDRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluic hydrazide, o-toluic acid hydrazide, o-toluohydrazide, 2-toluic hydrazide, 2-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoylhydrazine, o-methyl, benzoic acid, 2-methyl-, hydrazide, 2-methylbenzenecarbohydrazide, methylbenzohydrazide, 2-methylbenzhydrazide
CID PubChem 82110
Nom IUPAC 2-méthylbenzohydrazide
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluic hydrazide
Point de fusion 122°C to 124°C
Quantité 5 g
Beilstein 1862809
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté ≥98%